Få mere at vide
1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamin, 97 %
Artikelnummer. 15214308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214308 5 g 5g
15204308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453570050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1190380-49-4 | C8H13N3O | 167,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1190380-49-4
Molekylær formel C8H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD11505007
InChI nøgle GZZNBQLBGSVOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1h-pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl, 1-tetrahydropyran-4-yl pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl pyrazole-4-ylamine
PubChem CID 51063703
SMIL NC1=CN(N=C1)C1CCOCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Smeltepunkt 105,0 °C til 107,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-(oxan-4-yl)pyrazol-4-amin
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.