Få mere at vide
1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 10617854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617854 25 g Glasflaske 25g
10039011 1 g Glasflaske 1g
10592992 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367160250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63074-07-7
Molekylær formel C9H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00190247
InChI nøgle UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
IUPAC navn oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanon
SMIL C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1700g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Viskøs væske
Brydningsindeks 1,5195 til 1,5215
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.17
Kogepunkt 140 °C (2,0 Mbar)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.