Få mere at vide
1-Tetradecyne, tech. 90%
Beskrivelse
1-Tetradecyn, bruges i additionsreaktioner, som er typiske i alkynreaktioner, såsom halogenering, hydrogenering, hydrohalogenering, hydrering, oxidativ spaltning, nitrildannelse og surhedsgrad af terminale alkyner. Polymeriserings- og substitutionsreaktioner er også nyttige i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Tetradecyne, bruges i additionsreaktioner, som er typiske i alkynreaktioner, såsom halogenering, hydrogenering, hydrohalogenering, hydrering, oxidativ spaltning, nitrildannelse og surhed af terminale alkyner. Polymeriserings- og substitutionsreaktioner er også nyttige i kemisk syntese.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler med lav polaritet
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tetradecyne |
| Tæthed | 0.79 |
| Kogepunkt | 132 °C til 134 °C (14 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1746546 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet med vand. opløseligt i almindelige organiske opløsningsmidler med lav polaritet |
| Formel vægt | 194.36 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |