Få mere at vide
1-Tetradecylfosfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11408127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408127 1 g 1g
11418127 5 g 5g
11428127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17511.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.34 DKK
    615.65 DKK / 1g
    Spare 68.69 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 4671-75-4 | C14H31O3P | 278,373 g/mol
1-Tetradecylphosphonsyre bruges til at funktionalisere overfladen af BaTiO 3 nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-tetradecylphosphonsyre bruges til at funktionalisere overfladen af BaTiO
3 nanopartikler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Delvist opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4671-75-4
Molekylær formel C14H31O3P
Molekylvægt (g/mol) 278.373
MDL nummer MFCD00015834
InChI nøgle BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonic acid, tetradecyl, 1-tetradecanephosphonic acid, tetradecanephosphonic acid, tetradecyl phosphonic acid, n-tetradecylphosphonic acid, tetradecyl-phosphonic acid, 1-tetradecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-tetradecyl, p-tetradecyl-phosphonic acid, tetradecylphosphonate
PubChem CID 78401
IUPAC navn tetradecylphosphonsyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecylphosphonic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water.
Formel vægt 278.37
Procent renhed 98%