Få mere at vide
1-Tetradecylboronic acid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394346
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11394346
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19966.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100888-40-2
Molekylær formel C14H31BO2
Molekylvægt (g/mol) 242.21
MDL nummer MFCD00093676
InChI nøgle MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
PubChem CID 3528229
IUPAC navn tetradecylboronic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecylboronic acid
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Mængde 1 g
Beilstein 1757986
Formel vægt 242.21