Få mere at vide
1-Tetradecylamine, 98%
Artikelnummer. 10045723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10045723
Brand: Thermo Scientific Acros 138100500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2016-42-4 | C14H31N | 213.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2016-42-4
Molekylær formel C14H31N
Molekylvægt (g/mol) 213.41
InChI nøgle PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
PubChem CID 16217
IUPAC navn tetradecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecylamine
Smeltepunkt 37°C to 42°C
Farve Pink til hvid
Tæthed 0.9930g/mL
Kogepunkt 291°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)13NH2
Brydningsindeks 1.5045 to 1.5065
Mængde 50 g
Beilstein 04, 201
Specifik vægtfylde 0.993
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 213.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Solid or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetradecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.