Få mere at vide
(1-Tetradecyl)trimethylammoniumchlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3916572 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Synonym | cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa |
| InChI nøgle | LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOC(=O)C1CC1 |
| IUPAC navn | ethylcyclopropancarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Vis mere |