Få mere at vide
(1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride, 98%
Artikelnummer. 11383176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383176 5 g 5g
11393176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12484.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4574-04-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4574-04-3
MDL nummer MFCD00059968
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride
Molekylær formel C17H38ClN
Mængde 5 g
Beilstein 3916572
Følsomhed Hygroscopic
Synonym tetradecyltrimethylammonium chloride, myristyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium chloride, trimethyltetradecylammonium chloride, 1-tetradecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, n-tetradecyltrimethylammonium chloride, rmv7nju3fx, unii-rmv7nju3fx, trimethyl tetradecyl azanium chloride, tetradecyl trimethyl ammonium chloride
InChI nøgle CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 291.95
PubChem CID 20708
Formel vægt 291.95
Procent renhed 98%