Få mere at vide
(1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11328355
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11328355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10294.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Myristyltrimethylammonium er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en overfladeaktivt stof-kontrolleret syntetisk metode til at opnå en nanofase af mesoporøs ceria-zirconia fast opløsning indeholdende kationiske defekter i den krystallinske struktur. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at bestemme den lave molekylvægt af organiske syrer i jord og planter ved kapillærzoneelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Myristyltrimethylammonium
er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en overfladeaktivt stof-kontrolleret syntetisk metode til opnåelse af en nanofase af mesoporøs ceria-zirconia fast opløsning indeholdende kationiske defekter i den krystallinske struktur. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at bestemme den lave molekylvægt af organiske syrer i jord og planter ved kapillærzoneelektroforese.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (100 g/L)
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-97-7
Molekylær formel C17H38BrN
Molekylvægt (g/mol) 336.40
MDL nummer MFCD00011770
InChI nøgle CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt 245°C to 250°C
Lugt Odorless
Lineær formel CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3633227
Merck Index 14,6336
Opløselighedsinformation Soluble in water. (100g/L)
Formel vægt 336.4
Procent renhed 98%