Få mere at vide
(1-Tetradecyl)trimethylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11318355
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318355 25 g 25g
11328355 100 g 100g
11338355 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10294.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336,40 g/mol
Myristyltrimethylammonium er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en overfladeaktivt stof-kontrolleret syntetisk metode til at opnå en nanofase af mesoporøs ceria-zirconia fast opløsning indeholdende kationiske defekter i den krystallinske struktur. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at bestemme den lave molekylvægt af organiske syrer i jord og planter ved kapillærzoneelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Myristyltrimethylammonium
er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en overfladeaktivt stof-kontrolleret syntetisk metode til opnåelse af en nanofase af mesoporøs ceria-zirconia fast opløsning indeholdende kationiske defekter i den krystallinske struktur. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at bestemme den lave molekylvægt af organiske syrer i jord og planter ved kapillærzoneelektroforese.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (100 g/L)
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-97-7
Molekylær formel C17H38BrN
Molekylvægt (g/mol) 336.40
MDL nummer MFCD00011770
InChI nøgle CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt 245 °C til 250 °C
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3633227
Merck Index 14,6336
Formel vægt 336.4
Procent renhed 98%