Få mere at vide
1-Tetradecene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tetradecene |
| CAS | 1120-36-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Tetradecene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H28 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | tetradec-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.37 |
| Vis mere |