Få mere at vide
1-Tetradecanethiol, 94%
Artikelnummer. 11397406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397406 25 g 25g
11387406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09401.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2079-95-0 | C14H30S | 230,454 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2079-95-0
Molekylær formel C14H30S
Molekylvægt (g/mol) 230.454
MDL nummer MFCD00022099
InChI nøgle GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanethiol, myristyl mercaptan, tetradecanethiol, n-tetradecyl mercaptan, tetradecyl mercaptan, 1-mercaptotetradecane, unii-apy3p7s1xm, apy3p7s1xm, tetradecanethiol-1, acmc-1cq2y
PubChem CID 64677
IUPAC navn tetradecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecanethiol
Smeltepunkt 6 °C til 7 °C
Tæthed 0.85
Kogepunkt 176 °C til 180 °C (22 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3(CH2)13SH
Brydningsindeks 1.461
Mængde 25 g
Beilstein 1742653
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 230.46
Procent renhed 94%