missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Tetracosen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tetracosene |
| CAS | 10192-32-2 |
| Molekylær formel | C24 H48 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | Tetracos-1-ENE |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.638 |
| Formel vægt | 336.376 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?