Få mere at vide
1-Tetracosen, TRC
Artikelnummer. 30456246
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30456246 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30456246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT58576350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetracosene
CAS 10192-32-2
Molekylær formel C24 H48
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn Tetracos-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 336.638
Formel vægt 336.376