Få mere at vide
Biochrom Reagensglasadapter
Type:
Reagensglasadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fjederbelastet til reagensglas med en diameter på 10 til 18 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Fås i 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Type | Reagensglasadapter |
| Til brug med (udstyr) | Novaspec, Ultraspec Spektrofotometerenheder |
| Mængde | 1 stk. |