Få mere at vide
1-tert-Butylpiperazine, 97%
Artikelnummer. 15432779
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432779 1 g 1g
15442779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66497.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38216-72-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38216-72-7
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.246
MDL nummer MFCD00049359
InChI nøgle PVMNSAIKFPWDQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylpiperazine, 1-tert-butyl piperazine, n-t-butylpiperazine, 1-t-butyl piperazine, 1-tertbutyl piperazine, 1-tert-butyl-piperazine, piperazine, 1-1,1-dimethylethyl, n-tert-butyl piperazine, tert-butylpiperazine, tert-butyl piperazine
PubChem CID 3530572
IUPAC navn 1-tert-butylpiperazin
SMIL CC(C)(C)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butylpiperazine
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 85°C to 87°C (22 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-tert-Butylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butylpiperazine