Få mere at vide
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-ethynyl-cyclopropane-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-ethynyl-cyclopropane-d4 |
| CAS | 1246817-59-3 |
| Molekylær formel | C11H16D4OSi |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-ethynyl-cyclopropane-d4, (1,1-Dimethylethyl)[(1-ethynylcyclopropyl)oxy]dimethyl-silane-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20OSi/c1-7-11(8-9-11)12-13(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3/i8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C |
| IUPAC navn | tert-butyl-dimethyl-(2,2,3,3-tetradeuterio-1-ethynylcyclopropyl)oxysilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.39 |
| Formel vægt | 200.1534 |