Få mere at vide
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole, 97%
Artikelnummer. 11354198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354198 1 g 1g
11344198 5 g 5g
11364198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041462.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54925-64-3
Molekylær formel C9H18N2Si
Molekylvægt (g/mol) 182.34
MDL nummer MFCD00011682
InChI nøgle VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
IUPAC navn tert-butyl-imidazol-1-yl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Tæthed 0.94 g/mL
Kogepunkt 247°C to 250°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.4805
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 182.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske