missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(tert-Butylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(tert-Butylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol |
| CAS | 2116-22-5 |
| Molekylær formel | C17H23NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, Nadolol EP Impurity F, (RS)-2'-Methylpropranolol, (±)-2'-Methylpropranolol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16/h4-10,14,18-19H,11-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(tert-butylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vægt | 273.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?