Learn More
1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10442722
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10442722 1 g Amber Glass Bottle 1g
10340213 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10442722 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07419DA
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 850374-94-6
Molecular Formula C15H16INO4
Molecular Weight (g/mol) 401.2
MDL Number MFCD06797499
InChI Key KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 6-O-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Specifica
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 401.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.