Få mere at vide
1-tert-butyl-6-methyl-3-iod-1H-indol-1,6-dicarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442722
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442722 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10340213 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07419DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 850374-94-6
Molekylær formel C15H16INO4
Molekylvægt (g/mol) 401.2
MDL nummer MFCD06797499
InChI nøgle KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-6-O-methyl-3-iodoindol-1,6-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 401.19
Procent renhed 97%