Få mere at vide
1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-carbohydrazid, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 196.25 |
| Procent renhed | 97% |