Få mere at vide
1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-carbohydrazid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10168054
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10168054 5 g 5g
10631123 250 mg 250mg
10724023 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10168054 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08431DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-23-5
Molekylær formel C9H16N4O
Molekylvægt (g/mol) 196.254
InChI nøgle TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
IUPAC navn 1-tert-butyl-5-methylpyrazol-3-carbohydrazid
SMIL CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%