Få mere at vide
1-tert-butyl-4-(pentafluorphenyl)piperidin-1,4-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10507664 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10041244 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10507664 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO08295DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 294885-28-2
Molekylær formel C17H18F5NO4
Molekylvægt (g/mol) 395.33
MDL nummer MFCD09879992
InChI nøgle PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)piperidin-1,4-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 395.32
Procent renhed 95%