Få mere at vide
1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1,2,4-tricarboxyl, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031624
:
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer. 10031624
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08424DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS 1034574-30-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C25H28N2O6
MDL nummer MFCD02179101
Mængde 1 g
Synonym s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505
InChI nøgle ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC navn (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 452.507
PubChem CID 7128293
Formel vægt 452.5
Procent renhed 97%