Få mere at vide
1-(tert-butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10586995 5 g 5g
10008171 1 g 1g
10485142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586995 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03128DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-09-5
Molekylær formel C9H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.223
MDL nummer MFCD00084917
InChI nøgle JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2744573
IUPAC navn 2-tert-butyl-5-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%