Få mere at vide
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene |
| CAS | 14411-56-4 |
| Molekylær formel | C12H18 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.27 |
| Formel vægt | 162.1409 |