missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene |
| CAS | 38580-79-9 |
| Molekylær formel | C11H15Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-t-Butylbenzylchloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | ClCC1=CC=CC(=C1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.69 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?