Få mere at vide
1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30338821
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30338821 100 g
1 options
Artikelnummer. 30338821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB699318100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Molekylær formel C12 H18
Mængde 100 g
Synonym 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMIL Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 162.27
Formel vægt 162.1409