Få mere at vide
1-(tert-butyl)-2-methyl-1H-indol-1,2-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10717875 5 g 5g
10381343 250 mg 250mg
10577683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27822DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 163229-48-9
Molekylær formel C15H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 275.304
InChI nøgle UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methylindol-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 275.3
Procent renhed 97%