Få mere at vide
1-(tert-butyl)-2-methyl-1,2-indolindicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10424333
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10424333 1 g 1g
10587274 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10424333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01034DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 186704-03-0
Molekylær formel C15H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 277.32
MDL nummer MFCD06200867
InChI nøgle JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794661
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl-2,3-dihydroindol-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 277.32
Procent renhed 97%