Få mere at vide
1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropancarboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 201.22 |
| Procent renhed | 97% |