Få mere at vide
1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropancarboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492913 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10666433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02070CB
Kemiske identifikatorer
CAS 88950-64-5
Molekylær formel C9H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 201.22
MDL nummer MFCD00083257
InChI nøgle DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC navn 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%