Få mere at vide
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclohexancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543453
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10543453 1 g 1g
10534885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01313DA
Kemiske identifikatorer
CAS 115951-16-1
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.30
MDL nummer MFCD00273427
InChI nøgle URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-homocycloleucine, 1-boc-amino cyclohexanecarboxylicacid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2794744
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 243.3
Procent renhed 97%