Få mere at vide
1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre 97+%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 229.23 |
| Procent renhed | 97% |