Få mere at vide
1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245604
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245604 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10316904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10421504 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07783CB
Kemiske identifikatorer
CAS 84348-37-8
Molekylær formel C10H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 229.23
MDL nummer MFCD01860669
InChI nøgle CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.23
Procent renhed 97%