Få mere at vide
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17251222 5 g
1 options
Artikelnummer. 17251222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85909-08-6 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85909-08-6
Molekylær formel C9H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 185.22
InChI nøgle GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tert-butyl-2-oxopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Tæthed 1.0860 g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.086
Formel vægt 185.22