Få mere at vide
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-indolincarboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10628160
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10628160 5 g 5g
10249052 250 mg 250mg
10238722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10628160 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01075DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 133851-52-2
Molekylær formel C14H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 263.293
MDL nummer MFCD02682411
InChI nøgle QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
PubChem CID 2794663
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3-dihydroindol-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 5 g
Formel vægt 263.29
Procent renhed 90%