Få mere at vide
1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5’-hydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5'-hydantoin |
| CAS | 183673-70-3 |
| Molekylær formel | C12 H19 N3 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-12(5-7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.3 |
| Formel vægt | 269.1376 |