missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5’-[1’,3’-bis-t-boc]hydantoin, TRC

Artikelnummer. 30340762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340762 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6631251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5'-[1',3'-bis-t-boc]hydantoin
CAS 183673-68-9
Molekylær formel C22 H35 N3 O8
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H35N3O8/c1-19(2,3)31-16(28)23-12-10-22(11-13-23)14(26)24(17(29)32-20(4,5)6)15(27)25(22)18(30)33-21(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C2=O
IUPAC navn tritert-butyl 2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3,8-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 469.53
Formel vægt 469.2424
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.