Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-blotting-løsning
Artikelnummer. 16375222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
16375222 250 ml
1 options
Artikelnummer. 16375222 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37574
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution er et forbedret enkeltkomponent peberrodsperoxidase (HRP) substrat til Western blotting og immunhistokemi.
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution er et forbedret enkeltkomponent peberrodsperoxidase (HRP) substrat til Western blotting og immunhistokemi.
Yderligere information og online bestilling
Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution er et forbedret enkeltkomponent peberrodsperoxidase (HRP) substrat til Western blotting.
Dette udfældende, kolorimetriske Western blot-substrat for HRP giver høj følsomhed, øget signal-til-støj-forhold og lav baggrund sammenlignet med mange andre kromogene substrater. Blotting-opløsningen indeholder opløseligt TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin), som reagerer meget hurtigt med peberrodsperoxidaseenzym for at producere et uopløseligt mørkeblåt bundfald, der ikke falmer eller flager. Substratet er kompatibelt med både nitrocellulose- og PVDF-membraner. Blottingopløsningen leveres klar til brug uden behov for blanding.
Funktioner af 1-Step Ultra TMB-blotting-løsning:
• Hurtige —proteinbånd synlige på mindre end et minut
•Fade-resistente —proteinbånd stabile efter membrantørring
•Følsom detektionsgrænse —svarende til Pierce ECL Western Blotting Substrat
•Chromogenic intet —specielt udstyr nødvendigt til visualisering; producerer mørkeblå bånd
•Klar til brug, der kræves —ingen organiske opløsningsmidler for at opløses; ingen fortynding nødvendig til brug
Anvendelser:
• Chromogen Western blot-detektion
• Nitrocellulose membran blots
• PVDF membran blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje 1-Step
Mængde 250 ml
Substrater TMB
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.