Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB-blotting-substratopløsning
Artikelnummer. 10066433 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10066433 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10066433 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34018
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Klar-til-brug blå TMB peroxidase (HRP) substrat specielt formuleret til kromogen påvisning i Western blot og IHC eksperimenter.
Thermo Scientific™ Pierce TMB-blotting 1-Step Solution er en klar-til-brug opløsning af det blå TMB peroxidase (HRP) substrat, der er specielt formuleret til kromogene påvisning i Western blotting og immunhistokemi metoder.
TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin; MW = 240,4) bruges oftest som et opløseligt substrat til at påvise aktiviteten af peroxidase-konjugerede antistoffer i ELISA . Pierce TMB-Blotting Solution er formuleret til at præcipitere og lokalisere det blå reaktionsprodukt på membranoverflader eller vævsprøver på steder, hvor peroxidase-substratreaktionen finder sted. TMB-Blotting Substrate producerer et meget stort signal-til-støj-forhold, selvom dets høje følsomhed kræver omhyggelig vask og blokering for at undgå baggrundsfarvning. Ved udførelse af immunhistokemiske teknikker skal der anvendes vandige modfarver og monteringsmedium.
Højdepunkter:
  • HRP substrat– til følsom påvisning af peberrodsperoxidaseaktivitet på faste medier
  • Kromogent– intet særligt udstyr nødvendigt til visualisering; producerer mørkeblå bånd i Western blots; er ikke så modtagelig for falmning som AEC- eller 4-CN-substrater
  • Klar til brug– ingen organiske opløsningsmidler er nødvendige for at opløses; ingen fortynding nødvendig til brug
  • Komplet– kræver ikke andre buffere eller tilsætning af hydrogenperoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Produktlinje 1-Step
Mængde 250 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Peberrodsperoxidase
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Step TMB-Blotting, 250 mL
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol