Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step Menneskelig højudbytte IVT Kit
Artikelnummer. 15245743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 100μ L
10 x 100μ L
2 x 2 mL
Type:
1-trins Human High Yield Maxi IVT Kit
1-trins Human High Yield Mini IVT Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Type Pakningsstørrelse
15245743 2 x 2 mL 1-trins Human High Yield Maxi IVT Kit 1 sæt
15225743 2 x 100μ L 1-trins Human High Yield Mini IVT Kit 1 sæt
15235743 10 x 100μ L 1-trins Human High Yield Mini IVT Kit 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15245743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43540.00 DKK
    36573.60 DKK / 1 sæt
    Spare 6966.40 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Udtryk funktionelle proteiner med 10 til 100 gange større udbytte pr. ml end andre pattedyr IVT systemer med Thermo Scientific™ 1-Step Human High Yield In Vitro Oversættelse (IVT ) Sæt.
De Thermo Scientific™ 1-Step Human High Yield In Vitro Oversættelse (IVT ) Kits med kontinuerlig fodringsanordning muliggør ekspression af funktionelle proteiner med 10 til 100 gange større udbytte pr. ml end andre eukaryote IVT oversættelsessystemer.
De 1-Step Højt udbytte IVT Systemet bruger modificerede HeLa-celleekstrakter til at drage fordel af det robuste menneskelige transkriptions- og translationsmaskineri og generere funktionelle proteiner i fuld længde. I dette system udføres proteinekspression i en proprietær minidialyseanordning, der tillader en kontinuerlig forsyning af nukleotider, aminosyrer og energigenererende substrater i reaktionen, mens inhibitorer af proteinsyntese fjernes. Dette cellefrie system med kontinuerlig udveksling (CECF) muliggør proteinekspression i op til 24 timer og producerer proteinudbytter i området fra 250 til 750 g/μml. De komplette kits leveres med alle komponenter, der kræves til korrekt transkription og translation af rekombinant protein, inklusive en optimeret ekspressionsvektor.
Højdepunkter:
  • Højt udtryk– op til μ750 g/ml udtrykt protein
  • Reproducerbarhed– lav variation mellem forsøgene
  • Hurtig– udtrykke høje niveauer af protein med en inkubation natten over
  • Funktionel– opnå mere aktivt protein end med bakterielle proteinekspressionssystemer
1-Step Protein udtryk:
  • Strømlinet reaktion– kræver kun fem komponenter
  • Nem at bruge– transkription og translation udføres i ét reaktionstrin
  • Tilpas til mærkning– modtagelig for inkorporering af tunge eller unaturlige aminosyrer
Inkluderer:
Komplet sæt indeholder cellelysat, reaktionsblanding, tilbehørsproteiner, 5X dialysebuffer, kontrol-DNA, kloningsvektor, minidialyseapparater og centrifugerør
Kræver
30 °C inkubator eller vandbad
Anbefalet til:
Produktion af rekombinante proteiner til strukturel analyse; Generer aktive proteiner til proteininteraktionsundersøgelser; Udfør hurtig ekspression og karakterisering af mutante proteiner; Småskala produktion af virale partikler; Inkorporering af unaturlige aminosyrer eller giftig proteinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 1-trins Human High Yield Maxi IVT Kit
Tilstrækkelig til 2 reaktioner af 2μ L hver
Mængde 2 x 2 mL
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 2 reaktioner á 2 ml hver
• HeLa Lysate, 4 x 500μ L
• Tilbehørsproteiner, 4 x 100μ L
• Reaktionsblanding, 4 x 200μ L
• 5X dialysebuffer, 23 ml
• Positiv kontrol-DNA (pCFE-GFP), 10μ g
• pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10μ g
• Maxi dialyseapparat, 2 stk
• Nukleasefrit vand, 3 x 50 mL
Opbevar mikrodialyseudstyr og nukleasefrit vand ved stuetemperatur. Opbevar alle andre komponenter ved -80 °C.
Udtrykssystem Cellefri
Udtrykt proteintype Uopløseligt protein
Produktlinje 1-Step