Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step Mennesket koblet IVT Kit - DNA
Artikelnummer. p-7184559 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
40 Reaktionssæt
8 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
8 reaktioner
Artikelnummer. 12116510
Brand: Thermo Scientific™ 88881
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udtryk hurtigt funktionelle proteiner i fuld længde fra mRNA- eller plasmidskabeloner med udbytter på op til 100 μg/ml pr. reaktion ved hjælp af disse cellefri kits.
De Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kits muliggør translation og post-transkriptionel modifikation af fuldlængde proteiner fra mRNA eller plasmid skabeloner med udbytter på op til 100 g/μml pr. reaktion.
Mennesket IVT Kits er unikke HeLa-cellelysat-baserede proteinekspressionssystemer til in vitro -translation eller koblede transkriptions-/translationsreaktioner. Proteinekspression udføres i en enkelt 90-minutters reaktion, der kan forlænges i op til 6 timer med fortsat proteinproduktion op til 100 g/ml, μnår den kombineres med den optimerede pT7CFE1 Expression Vector. Mennesket IVT Kits kan udtrykke funktionelle enzymer, phosphoproteiner, glycoproteiner og membranproteiner til øjeblikkelig brug ved undersøgelse af proteininteraktioner, udførelse af hurtig mutationsanalyse og måling af aktivitet.
Højdepunkter:
Funktionel– bruger det humane translationelle maskineri til at udtrykke aktive proteiner
  • Bekvem– udføre transskription og oversættelse i et enkelt trin
  • Høj ydeevne– større udbytter sammenlignet med kanin retikulocyt in vitro translation
  • Pålidelig– udtrykker proteiner, der svigter i kanin-retikulocytsystemer
Bedre end traditionelle metoder:
  • HeLa-cellefri ekstrakter er i stand til at udtrykke proteiner med post-translationelle modifikationer
  • Nøjagtig oversættelse leverer protein i fuld længde, der er kompatibelt med downstream-applikationer
  • Proteintranslation er optimeret med EMCV IRES-element og andre mRNA-stabiliserende elementer
Inkluderer:
Komplet sæt indeholder HeLa-cellelysat, tilbehørsproteiner, reaktionsblanding, nukleasefrit vand, ekspressionsvektor og en GFP-positiv kontrolvektor
Kræver
30 °C inkubator eller vandbad
Anbefalet til:
Udtrykke proteiner for at måle enzymaktivitet; Udfør mutationsanalyse; Express protein til brug i gelmobilitetsskiftanalyser; Udfør co-immunpræcipitation; Udtrykke cytotoksiske proteiner; Udfør unaturlig aminosyremærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 1-trins menneskekoblet IVT Kit
Tilstrækkelig til 8 reaktioner på 25μ L hver
Mængde 8 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 reaktioner af 25μ L hver
• HeLa Lysate, 110μ L
• Tilbehørsproteiner, 25μ L
• Reaktionsblanding, 40μ L
• Positiv kontrol DNA: pCFE-GFP, 10μ g
• pT7CFE1-CHis, 10μ g
• Nukleasefrit vand, 1,5 mL Opbevar
kit ved -80 C ved °modtagelse. Produktet sendes på tøris
Udtrykssystem Cellefri
Udtrykt proteintype Membran protein
Produktlinje 1-Step