Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step Mennesket koblet IVT Kit - DNA
Artikelnummer. 12116510 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
40 Reaktionssæt
8 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
8 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12116510 8 reaktionssæt 8 reaktioner
12126510 40 Reaktionssæt 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12116510 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88881
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Udtryk hurtigt funktionelle proteiner i fuld længde fra mRNA- eller plasmidskabeloner med udbytter på op til 100 μg/ml pr. reaktion ved hjælp af disse cellefri kits.
Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kits muliggør translation og posttranslational modifikation af fuldlængdeproteiner fra mRNA- eller plasmidskabeloner med udbytter på op til 100 μg/ml pr. reaktion.
Mennesket IVT Kits er unikke HeLa-cellelysat-baserede proteinekspressionssystemer til in vitro -translation eller koblede transkriptions-/translationsreaktioner. Proteinekspression udføres i en enkelt 90-minutters reaktion, der kan forlænges i op til 6 timer med fortsat proteinproduktion op til 100 g/ml, μnår den kombineres med den optimerede pT7CFE1 Expression Vector. Mennesket IVT Kits kan udtrykke funktionelle enzymer, phosphoproteiner, glycoproteiner og membranproteiner til øjeblikkelig brug ved undersøgelse af proteininteraktioner, udførelse af hurtig mutationsanalyse og måling af aktivitet.
Højdepunkter:
Funktionel– bruger det humane translationelle maskineri til at udtrykke aktive proteiner
  • Bekvem– udføre transskription og oversættelse i et enkelt trin
  • Høj ydeevne– større udbytter sammenlignet med kanin retikulocyt in vitro translation
  • Pålidelig– udtrykker proteiner, der svigter i kanin-retikulocytsystemer
Bedre end traditionelle metoder:
  • HeLa-cellefri ekstrakter er i stand til at udtrykke proteiner med post-translationelle modifikationer
  • Nøjagtig oversættelse leverer protein i fuld længde, der er kompatibelt med downstream-applikationer
  • Proteintranslation er optimeret med EMCV IRES-element og andre mRNA-stabiliserende elementer
Inkluderer:
Komplet sæt indeholder HeLa-cellelysat, tilbehørsproteiner, reaktionsblanding, nukleasefrit vand, ekspressionsvektor og en GFP-positiv kontrolvektor
Kræver
30 °C inkubator eller vandbad
Anbefalet til:
Udtrykke proteiner for at måle enzymaktivitet; Udfør mutationsanalyse; Express protein til brug i gelmobilitetsskiftanalyser; Udfør co-immunpræcipitation; Udtrykke cytotoksiske proteiner; Udfør unaturlig aminosyremærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 1-trins menneskekoblet IVT Kit
Tilstrækkelig til 8 reaktioner på 25μ L hver
Mængde 8 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 reaktioner af 25μ L hver
• HeLa Lysate, 110μ L
• Tilbehørsproteiner, 25μ L
• Reaktionsblanding, 40μ L
• Positiv kontrol DNA: pCFE-GFP, 10μ g
• pT7CFE1-CHis, 10μ g
• Nukleasefrit vand, 1,5 mL Opbevar
kit ved -80 C ved °modtagelse. Produktet sendes på tøris
Udtrykssystem Cellefri
Udtrykt proteintype Membran protein
Produktlinje 1-Step