Få mere at vide
Thermo Scientific™ tGFP mRNA for 1-Step Human IVT Sæt
Artikelnummer. 15215743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15215743 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 15215743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Udtryk hurtigt funktionelle proteiner i fuld længde fra mRNA- eller plasmidskabeloner med udbytter på op til 100 μg/ml pr. reaktion ved hjælp af disse cellefri kits.
De Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kits muliggør translation og post-transkriptionel modifikation af fuldlængde proteiner fra mRNA eller plasmid skabeloner med udbytter på op til 100 g/μml pr. reaktion.
Mennesket IVT Kits er unikke HeLa-cellelysat-baserede proteinekspressionssystemer til in vitro -translation eller koblede transkriptions-/translationsreaktioner. Proteinekspression udføres i en enkelt 90-minutters reaktion, der kan forlænges i op til 6 timer med fortsat proteinproduktion op til 100 g/ml, μnår den kombineres med den optimerede pT7CFE1 Expression Vector. Mennesket IVT Kits kan udtrykke funktionelle enzymer, phosphoproteiner, glycoproteiner og membranproteiner til øjeblikkelig brug ved undersøgelse af proteininteraktioner, udførelse af hurtig mutationsanalyse og måling af aktivitet.
Højdepunkter:
Funktionel– bruger det humane translationelle maskineri til at udtrykke aktive proteiner
  • Bekvem– udføre transskription og oversættelse i et enkelt trin
  • Høj ydeevne– større udbytter sammenlignet med kanin retikulocyt in vitro translation
  • Pålidelig– udtrykker proteiner, der svigter i kanin-retikulocytsystemer
Bedre end traditionelle metoder:
  • HeLa-cellefri ekstrakter er i stand til at udtrykke proteiner med post-translationelle modifikationer
  • Nøjagtig oversættelse leverer protein i fuld længde, der er kompatibelt med downstream-applikationer
  • Proteintranslation er optimeret med EMCV IRES-element og andre mRNA-stabiliserende elementer
Inkluderer:
Komplet sæt indeholder HeLa-cellelysat, tilbehørsproteiner, reaktionsblanding, nukleasefrit vand, ekspressionsvektor og en GFP-positiv kontrolvektor
Kræver
30 °C inkubator eller vandbad
Anbefalet til:
Udtrykke proteiner for at måle enzymaktivitet; Udfør mutationsanalyse; Express protein til brug i gelmobilitetsskiftanalyser; Udfør co-immunpræcipitation; Udtrykke cytotoksiske proteiner; Udfør unaturlig aminosyremærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce tGFP mRNA
Sættets indhold Kontrolskabelon(er)
Type tGFP mRNA
Mål GFP (grønt fluorescerende protein)
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares under -70 °C.
Format Rør
Etikettype Ukonjugeret
Udtrykt proteintype Membran protein
Produktlinje 1-Step