Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ 1-trins Fix/Lyse Solution (10X)
Artikelnummer. 15596286
Skift visning
Mængde:
50 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15596286 50 ml 50ml
15506296 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Indeholder 10% formaldehyd og 30% diethylenglycol
Artikelnummer. 15596286 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00533354
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder 10% formaldehyd og 30% diethylenglycol
Muliggør lysis af RBC'er efter farvning af perifere blodceller med fluorokrom-konjugerede antistoffer. Formuleret til at lysere ikke-nukleerede erytrocytter, samtidig med at den fastholdte og mærkede leukocytpopulation opretholdes.
  • Isolering af mononukleære celler ved gradientcentrifugering (f Ficoll-Paque densitetsgradientadskillelse) er ikke påkrævet ved brug af denne opløsning
  • Kompatibel med antistoffer konjugeret til organiske farvestoffer og tandemfarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 1-trins fikserings-/lyseopløsning
Produktlinje eBioscience
Mængde 50 ml