Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ 1-trins Fix/Lyse Solution (10X)
Beskrivelse
- Isolering af mononukleære celler ved gradientcentrifugering (f Ficoll-Paque densitetsgradientadskillelse) er ikke påkrævet ved brug af denne opløsning
- Kompatibel med antistoffer konjugeret til organiske farvestoffer og tandemfarvestoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 1-trins fikserings-/lyseopløsning |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 200 ml |