Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol-substratopløsning
Artikelnummer. 11809260 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11809260 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11809260 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34012
1-Step™ Chloronaphthol-substratopløsning
Thermo Scientific Pierce 1-Step Chloronaphthol Solution er en opløsning af 4-chlor-1-naphthol til kromogen påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet i Western blot og vævsfarvningsmetoder.
Chloronaphthol (4-CN, MW = 178,6) reagerer med HRP for at danne et tydeligt blåt til blålilla produkt for at lokalisere og visualisere aktiviteten af peroxidasekonjugerede antistoffer på blots eller fikserede vævsprøver. HRP-substratet er ikke så følsomt eller stabilt som andre kromogene substrater, såsom TMB og DAB . Det blålilla bundfald fotograferer dog godt, og dets alkoholopløselighed er en egenskab, der kan bruges i visse dobbeltfarvningsapplikationer.
Funktioner af chloronaphthol-substrater:
  • HRP-substrat —til påvisning af peberrodsperoxidaseaktivitet på faste medier
  • Kromogent —intet specielt udstyr nødvendigt til visualisering
  • Blå-lilla —let at fotografere i farve eller sort-hvid
  • Pakkemuligheder —vælger pulver eller brugsklar løsning
    Højdepunkter i Pierce CN Solution
  • Klar til brug, —ingen ethanol eller methanol kræves for at opløses; ingen fortynding nødvendig til brug
  • Complete —kræver ikke buffer eller tilsætning af hydrogenperoxid
  • Forfiltreret —behøver ikke at blive filtreret før brug som pulvere eller tabletter efter at de er opløst
  • Stabil —opbevares på køl ved °4 C i mindst et år
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Substrater
    Detektionsmetode Kolorimetrisk
    Form Væske
    Produktlinje 1-Step
    Mængde 250 ml
    Substrater Peberrodsperoxidase
    Reaktivitet Peberrodsperoxidase
    Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Akut toksicitet Kategori 4
    • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H302-Farlig ved indtagelse.
    • H371-Kan forårsage organskader.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P405-Opbevares under lås.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: methanol