Få mere at vide
1-Stearoyl-rac-glycerol-13C3,d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Stearoyl-rac-glycerol-13C3,d5 |
| CAS | 1330171-24-8 |
| Molekylær formel | C1813C3H37D5O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Octadecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl-13C3,d5 Ester, 1-Monostearin-13C3,d5, (+/-)-2,3-Dihydroxypropyl-13C3,d5 Octadecanoate, 1-Glyceryl-13C3,d5 Stearate, 1-Monooctadecanoylglycerol-13C3,d5, Aldo 33-13C3,d5, Aldo MSD-13C3,d5, NSC 3875-13C3,d5, Sandin EU-13C3,d5, Stearic Acid α-Monoglyceride-13C3,d5, Stearic Acid 1-Monoglyceride-13C3,d5, Tegin 55G-13C3,d5, α-Monostearin-13C3,d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/t20-/m1/s1/i18+1D2,19+1D2,20+1D |
| SMIL | [2H][13C@@]([13C]([2H])([2H])O)([13C]([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O |
| IUPAC navn | (R)-2,3-dihydroxypropyl-1,2,3-13C3-1,1,2,3,3-d5 stearate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.56 |
| Formel vægt | 365.34 |